4-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)phénol ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol [for Biochemical Research]
M2325-100MG M2325-1G
TCIAM2325-100MGEA 27.5 EUR InStock
TCIAM2325-100MG TCIAM2325-1G
4-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)phénol ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
4-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)phénol
Formule: C₁₀H₉NOS
MW: 191,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02642878
Numéro CAS: 30686-73-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a06575890278672de463e455e623cb6cbfda3800&vid=faf6fbcdf020824c9e2c276768d56d90e5f1978e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
Functionality test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité