Methyl hydrogen isophthalate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isophthalic acid monomethyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Benzene-1,3-dicarboxylic acid monomethyl ester, mono-Methyl isophthalate
M2327-1G M2327-5G
TCIAM2327-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2327-1G TCIAM2327-5G
Methyl hydrogen isophthalate ≥97.0% (par GC)
Methyl hydrogen isophthalate
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00029972
Numéro CAS: 1877-71-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91fc74587d788ec7552dfac3038809a0f9748e33&vid=91fc74587d788ec7552dfac3038809a0f9748e33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C (after drying)
Drying loss max. 4.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité