(3-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
M2331-5G M2331-25G
TCIAM2331-5GEA 22 EUR InStock
TCIAM2331-5G TCIAM2331-25G
(3-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(3-Méthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00001910
Numéro CAS: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité