N-Methoxycarbonylmaleimide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
M2333-1G M2333-5G
TCIAM2333-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAM2333-1G TCIAM2333-5G
N-Methoxycarbonylmaleimide ≥98.0% (sur base azote total)
N-Methoxycarbonylmaleimide
Formule: C₆H₅NO₄
MW: 155,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042755
Numéro CAS: 55750-48-6
EINECS: 259-792-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1fe5adf860f3de891581e58db950e9b274cc90a&vid=f1fe5adf860f3de891581e58db950e9b274cc90a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité