4-Maleimidobutyric acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
M2337-1G M2337-5G
TCIAM2337-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAM2337-1G TCIAM2337-5G
4-Maleimidobutyric acid ≥98.0% (par GC)
4-Maleimidobutyric acid
Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043139
Numéro CAS: 57078-98-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9773e6286c4e5948f26fd75dfde0401697d133e5&vid=9773e6286c4e5948f26fd75dfde0401697d133e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité