Montelukast sodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: MK-476, Sodium (R,E)-2-(1-(((1-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)-3-(2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclopropyl)acetate
M2340-200MG M2340-1G
TCIAM2340-200MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAM2340-200MG TCIAM2340-1G
Montelukast sodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Montelukast sodium
Formule: C₃₅H₃₆ClNO₃S
MW: 608,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00931431
Numéro CAS: 151767-02-1
Merck Index: 14,06258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48b9f8c82a04c227d1ebb76b4d87cbda1a1d0dc2&vid=c84a1cec3299ea0f04a85e13d4559a9fa673b18c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +95.0 to +105.0 deg (C=1、MeOH)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité