6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2344-1G M2344-5G
TCIAM2344-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2344-1G TCIAM2344-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC)
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039720
Numéro CAS: 13327-27-0
EINECS: 236-367-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfd5e15c5db6ee59f86649126236a658ad7a1fc5&vid=bfd5e15c5db6ee59f86649126236a658ad7a1fc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité