6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophene
M2345-5G M2345-25G
TCIAM2345-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAM2345-5G TCIAM2345-25G
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Formule: C₁₆H₁₄O₂S
MW: 270,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD02083138
Numéro CAS: 63675-74-1
EINECS: 264-408-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25982940136f3ccade809b8202de7d47dd43ed6f&vid=25982940136f3ccade809b8202de7d47dd43ed6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité