3,4-Diaminobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2346-5G M2346-25G
TCIAM2346-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM2346-5G TCIAM2346-25G
3,4-Diaminobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diaminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017098
Numéro CAS: 36692-49-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=271b4764c94f03abf944a1398e9397ee2c7ef5e8&vid=271b4764c94f03abf944a1398e9397ee2c7ef5e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité