6-Méthoxy-3-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
M2347-1G M2347-5G
TCIAM2347-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2347-1G TCIAM2347-5G
6-Méthoxy-3-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
6-Méthoxy-3-formylpyridine
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683446
Numéro CAS: 65873-72-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44163cc36558aea85f2135e5a480365b24d385af&vid=44163cc36558aea85f2135e5a480365b24d385af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité