3-Nitro-4-picoline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2353-5GEA 169 EUR InStock
TCIAM2353-5G TCIAM2353-1G
3-Nitro-4-picoline ≥97.0% (par GC)
3-Nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00051829
Numéro CAS: 5832-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité