Mometasone furoate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2354-200MG M2354-1G
TCIAM2354-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAM2354-200MG TCIAM2354-1G
Mometasone furoate ≥98.0% (par HPLC)
Mometasone furoate
Formule: C₂₇H₃₀Cl₂O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866003
Numéro CAS: 83919-23-7
Merck Index: 14,06241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14d7b16322ce0471fd0acc1b840f24194ad8e9dd&vid=14d7b16322ce0471fd0acc1b840f24194ad8e9dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=0.5、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité