2-(Méthylsulfanyl)-4(1H)-pyrimidinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Methylthio)pyrimidin-4(3H)-one, 2-(methylsulphanyl)-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 2-Methylthio-4-pyrimidone, 4-Hydroxy-2-methylthiopyrimidine, S-Methyl-2-thiouracil
M2355-1G M2355-5G
TCIAM2355-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2355-1G TCIAM2355-5G
2-(Méthylsulfanyl)-4(1H)-pyrimidinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Méthylsulfanyl)-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047373
Numéro CAS: 5751-20-2
EINECS: 227-274-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42e43b51316facc22e49af41c0d55678bb5bab8f&vid=42e43b51316facc22e49af41c0d55678bb5bab8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité