Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
M2356-5G M2356-25G
TCIAM2356-5GEA 109 EUR InStock
TCIAM2356-5G TCIAM2356-25G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate ≥97.0% (par GC)
Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,0965 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270115
Numéro CAS: 70264-94-7
EINECS: 410-310-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09725fcd16e6dc5bd463b325480ac6947d50b88e&vid=09725fcd16e6dc5bd463b325480ac6947d50b88e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité