2-Méthoxy-6-formylpyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2357-1G M2357-5G
TCIAM2357-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM2357-1G TCIAM2357-5G
2-Méthoxy-6-formylpyridine ≥97.0% (par GC)
2-Méthoxy-6-formylpyridine
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD05664030
Numéro CAS: 54221-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257f499430e83e8a605d9ed66c9065a752a6547&vid=6257f499430e83e8a605d9ed66c9065a752a6547&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité