3-Methyl-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2358-5G M2358-25G
TCIAM2358-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM2358-5G TCIAM2358-25G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD07082704
Numéro CAS: 6494-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73eb4a65c8c98efcab6a2d051d0f8445f0307bbd&vid=73eb4a65c8c98efcab6a2d051d0f8445f0307bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité