Myricitrin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone 3-O-Rhamnoside
M2361-10MG M2361-50MG
TCIAM2361-10MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAM2361-10MG TCIAM2361-50MG
Myricitrin ≥98.0% (par HPLC)
Myricitrin
Formule: C₂₁H₂₀O₁₂
MW: 464,38 g/mol
Point de fusion: 197°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016930
Numéro CAS: 17912-87-7
EINECS: 241-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc761b9a43bb28afc3fceb47bf8c5f9c3b4b4e25&vid=fc761b9a43bb28afc3fceb47bf8c5f9c3b4b4e25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -149 to -154 deg (C=0.5、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité