3-Méthoxy-2-phényl-4H-chromén-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
M2364-1G M2364-5G
TCIAM2364-1GEA 125 EUR InStock
TCIAM2364-1G TCIAM2364-5G
3-Méthoxy-2-phényl-4H-chromén-4-one ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxy-2-phényl-4H-chromén-4-one
Formule: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017612
Numéro CAS: 7245-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f804413a51d0a00e2fdb7efaae1b6772e0acb9c&vid=0f804413a51d0a00e2fdb7efaae1b6772e0acb9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité