5-Méthoxyflavone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Methoxy-2-phenylchromen-4-one, 5-Methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5-Methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5-Methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Methoxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one
M2365-1G M2365-5G
TCIAM2365-1GEA 88 EUR InStock
TCIAM2365-1G TCIAM2365-5G
5-Méthoxyflavone ≥98.0% (par GC)
5-Méthoxyflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016942
Numéro CAS: 42079-78-7
EINECS: 255-652-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46425a95f2af0c296b5f5361d6dae2c41fc0ba18&vid=46425a95f2af0c296b5f5361d6dae2c41fc0ba18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité