Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
M2368-5G M2368-25G
TCIAM2368-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2368-5G TCIAM2368-25G
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135989
Numéro CAS: 4928-88-5
EINECS: 480-470-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ca0bd91dd612eeeb21061b29de19103333f4393&vid=5ca0bd91dd612eeeb21061b29de19103333f4393&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité