Acide 3-méthyl-4-oxo-2-phényl-4H-chromène-8-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2371-25GEA 115 EUR InStock
TCIAM2371-25G TCIAM2371-5G
Acide 3-méthyl-4-oxo-2-phényl-4H-chromène-8-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-méthyl-4-oxo-2-phényl-4H-chromène-8-carboxylique
Formule: C₁₇H₁₂O₄
MW: 280,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040998
Numéro CAS: 3468-01-7
EINECS: 222-425-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité