1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
M2372-1G M2372-5G
TCIAM2372-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM2372-1G TCIAM2372-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Numéro MDL: MFCD00460465
Numéro CAS: 25016-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7e379a5532c925e64a65c6e5345a5a018f28fa9&vid=c7e379a5532c925e64a65c6e5345a5a018f28fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité