Methoxycyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclohexyl methyl ether
M2374-5G M2374-25G
TCIAM2374-5GEA 126 EUR InStock
TCIAM2374-5G TCIAM2374-25G
Methoxycyclohexane ≥98.0% (par GC)
Methoxycyclohexane
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: –74°C
Numéro MDL: MFCD00154087
Numéro CAS: 931-56-6
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52c069f3af6ee0398ba0e2f5d9726b9aed230687&vid=52c069f3af6ee0398ba0e2f5d9726b9aed230687&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité