1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-MEthoxy-4-methylcyclohexane
M2375-5G M2375-25G
TCIAM2375-5GEA 123 EUR InStock
TCIAM2375-5G TCIAM2375-25G
1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture)
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,22 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD27966267
Numéro CAS: 90200-72-9
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b6433d5ab8b25632e1401da56e5606a87b6d01c&vid=9b6433d5ab8b25632e1401da56e5606a87b6d01c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité