Acide 3-méthyl-2-furoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
M2376-1G M2376-5G
TCIAM2376-1GEA 44 EUR InStock
TCIAM2376-1G TCIAM2376-5G
Acide 3-méthyl-2-furoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-méthyl-2-furoïque
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014111
Numéro CAS: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e9eecbd9a9f46ed2464cd7ace10e9e48744ec7e&vid=7e9eecbd9a9f46ed2464cd7ace10e9e48744ec7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité