Methyl-2-bromohexanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromohexanoate
M2378-25G M2378-250G
TCIAM2378-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2378-25G TCIAM2378-250G
Methyl-2-bromohexanoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-bromohexanoate
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00045038
Numéro CAS: 5445-19-2
EINECS: 226-643-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b62bd2f809350b848e2badee67893e62dd4c7f9b&vid=b62bd2f809350b848e2badee67893e62dd4c7f9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité