Acide 4-méthylpélargonique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2380-5ML M2380-25ML
TCIAM2380-5MLEA 44 EUR InStock
TCIAM2380-5ML TCIAM2380-25ML
Acide 4-méthylpélargonique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-méthylpélargonique
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00051789
Numéro CAS: 45019-28-1
EINECS: 256-180-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e1d6bd5203c48c2382d14439517240698a2c1a1&vid=4e1d6bd5203c48c2382d14439517240698a2c1a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité