Mycophenolate mofetil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM2387-1GEA 126 EUR InStock
TCIAM2387-1G TCIAM2387-100MG
Mycophenolate mofetil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Mycophenolate mofetil
Formule: C₂₃H₃₁NO₇
MW: 433,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867568
Numéro CAS: 128794-94-5
Merck Index: 14,06327
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité