Metamitron ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one
M2388-5G M2388-25G
TCIAM2388-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2388-5G TCIAM2388-25G
Metamitron ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Metamitron
Formule: C₁₀H₁₀N₄O
MW: 202,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055524
Numéro CAS: 41394-05-2
EINECS: 255-349-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05924
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81d81e4531068cb254376049c4a7fb17a079d642&vid=81d81e4531068cb254376049c4a7fb17a079d642&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité