NSC 66811 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: NSC66811, 2-Methyl-7-[phenyl(phenylamino)methyl]-8-quinolinol, 2-Methyl-7-(phenyl(phenylamino)methyl)quinolin-8-ol, 8-Hydroxy-2-methyl-7-[phenyl(phenylamino)methyl]quinoline
M2390-25MG M2390-100MG
TCIAM2390-25MGEA 130 EUR InStock
TCIAM2390-25MG TCIAM2390-100MG
NSC 66811 ≥98.0% (par GC)
NSC 66811
Formule: C₂₃H₂₀N₂O
MW: 340,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08823776
Numéro CAS: 6964-62-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3d62a045f7eae42b1bce3a11f5c3470ec479b0b&vid=b3d62a045f7eae42b1bce3a11f5c3470ec479b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité