3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methylthiophene-2-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-methylthiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Methyl-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-(3-Methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
M2391-1G M2391-5G
TCIAM2391-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM2391-1G TCIAM2391-5G
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formule: C₁₁H₁₇BO₂S
MW: 224,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08063137
Numéro CAS: 885692-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a723320efcf5e9dff2f12d0afbf1eb0f98e11637&vid=a723320efcf5e9dff2f12d0afbf1eb0f98e11637&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité