Bleu de méthylène solution dans le methanol pour coloration de cellules
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Chlorure de méthylthioniniumChlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium
TCIAM2392-100MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAM2392-100ML
Bleu de méthylène solution dans le methanol pour coloration de cellules
Bleu de méthylène
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
ONU: 1230
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06060
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue clear liquid to cloudy liquid
Absorbance min. 350 (664 nm)
Cell staining test Extent of staining same as reference
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité