2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)(thiophen-2-yl)methanone, 4-Methoxyphenyl 2-Thienyl Ketone
M2395-5G M2395-25G
TCIAM2395-5GEA 33 EUR InStock
TCIAM2395-5G TCIAM2395-25G
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005440
Numéro CAS: 4160-63-8
EINECS: 223-997-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c2e02865d075bb45ae23a17cf10d45849e715f5&vid=3c2e02865d075bb45ae23a17cf10d45849e715f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité