Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2405-5G M2405-25G
TCIAM2405-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM2405-5G TCIAM2405-25G
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique
Formule: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Point de fusion: 174°C
Numéro MDL: MFCD01318162
Numéro CAS: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=353fffcb05e67110e3d1e152e5cc7a9356d15709&vid=353fffcb05e67110e3d1e152e5cc7a9356d15709&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité