Mecarbinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 5-Hydroxy-1,2-dimethylindole-3-carboxylate, 5-Hydroxy-1,2-dimethylindole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
M2407-1G M2407-5G
TCIAM2407-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM2407-1G TCIAM2407-5G
Mecarbinate ≥98.0% (par GC)
Mecarbinate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00451373
Numéro CAS: 15574-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd3494c81267a9f2e40a7eca20c773af2bc2df95&vid=fd3494c81267a9f2e40a7eca20c773af2bc2df95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité