(6R,7R)-4-Methoxybenzyl-3-(chloromethyl)-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate, 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid 4-Methoxybenzyl ester, GCLE, (6R,7R)-4-Methoxybenzyl 3-(chloromethyl)-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
M2411-5G M2411-25G
TCIAM2411-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM2411-5G TCIAM2411-25G
(6R,7R)-4-Methoxybenzyl-3-(chloromethyl)-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate ≥98.0% (sur base azote total)
(6R,7R)-4-Methoxybenzyl-3-(chloromethyl)-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Formule: C₂₄H₂₃ClN₂O₅S
MW: 486,967 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191253
Numéro CAS: 104146-10-3
EINECS: 403-040-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72addff98302173fca8bb6f5058746fc73be564&vid=c72addff98302173fca8bb6f5058746fc73be564&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité