Hydrogénofumarate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monomethyl Fumarate, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl Hydrogen Fumarate
M2413-5G M2413-25G
TCIAM2413-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAM2413-5G TCIAM2413-25G
Hydrogénofumarate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Hydrogénofumarate de méthyle
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063174
Numéro CAS: 2756-87-8
EINECS: 220-412-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78266193d5331d99656099d7d3cab60dc263e10e&vid=78266193d5331d99656099d7d3cab60dc263e10e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité