3-Mercaptophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Thiobenzeneboronic acid
M2417-1G M2417-5G
TCIAM2417-1GEA 152 EUR InStock
TCIAM2417-1G TCIAM2417-5G
3-Mercaptophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Mercaptophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BO₂S
Point de fusion: 201°C
Numéro MDL: MFCD03095131
Numéro CAS: 352526-01-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7106e82d67bbf83fb442e892d9bdfb51297a5e83&vid=7106e82d67bbf83fb442e892d9bdfb51297a5e83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité