7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 7-Methoxy-1-naphthylmethylcyanide
M2421-1G M2421-5G
TCIAM2421-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM2421-1G TCIAM2421-5G
7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile ≥99.0% (par GC)
7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704309
Numéro CAS: 138113-08-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c98eb86b621df3d0cc55ae40aed7a6ba2541a0b&vid=0c98eb86b621df3d0cc55ae40aed7a6ba2541a0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité