Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
M2422-1G M2422-5G
TCIAM2422-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM2422-1G TCIAM2422-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114315
Numéro CAS: 98475-07-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=732bfa8c424a3e7cc7070f7054ced10f4434ea7d&vid=732bfa8c424a3e7cc7070f7054ced10f4434ea7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité