N-Méthylisopropylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Isopropylmethylamine
M2429-5ML M2429-25ML
TCIAM2429-5MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2429-5ML TCIAM2429-25ML
N-Méthylisopropylamine ≥98.0% (par GC)
N-Méthylisopropylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: –32°C
Numéro MDL: MFCD00042859
Numéro CAS: 4747-21-1
EINECS: 225-266-7
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité