4-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
M2431-5G M2431-25G
TCIAM2431-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM2431-5G TCIAM2431-25G
4-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methylsalicylaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Numéro MDL: MFCD00799550
Numéro CAS: 698-27-1
EINECS: 211-813-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759c6914ade2d231fb60ce4eaff0f9f3ff845b6f&vid=759c6914ade2d231fb60ce4eaff0f9f3ff845b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité