3,7-Dihydro-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7-Dihydro-1-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-1-methylpurine, 1-Methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
M2432-50MG M2432-200MG
TCIAM2432-50MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAM2432-50MG TCIAM2432-200MG
3,7-Dihydro-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,7-Dihydro-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005561
Numéro CAS: 6136-37-4
EINECS: 228-108-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c165abbe112a2923daaa13cbd5239c847c55b479&vid=c165abbe112a2923daaa13cbd5239c847c55b479&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité