3-Méthyl-3-sulfanyl-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
M2433-5G M2433-25G
TCIAM2433-5GEA 145 EUR InStock
TCIAM2433-5G TCIAM2433-25G
3-Méthyl-3-sulfanyl-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Méthyl-3-sulfanyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₂OS
MW: 120,21 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101881
Numéro CAS: 34300-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a239efd26ed6ddf414e4d4ecb0d18ff99674cba3&vid=a239efd26ed6ddf414e4d4ecb0d18ff99674cba3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité