5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2438-1G M2438-5G
TCIAM2438-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM2438-1G TCIAM2438-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C10H9NO3
Numéro MDL: MFCD03265451
Numéro CAS: 10242-01-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e11f5cc7c84535ff2ed55a855c6ef2ef3864eb5&vid=1e11f5cc7c84535ff2ed55a855c6ef2ef3864eb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité