1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethansulphonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M2440-5G M2440-25G
TCIAM2440-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAM2440-5G TCIAM2440-25G
1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethansulphonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethansulphonate
Formule: C₁₃H₂₃F₃N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD06411717
Numéro CAS: 403842-84-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bea51c1168cebcd507f7f08fdf948a4dc46cf1c&vid=8bea51c1168cebcd507f7f08fdf948a4dc46cf1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité