Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate, 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylic acid methyll ester
M2441-1G M2441-5G
TCIAM2441-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAM2441-1G TCIAM2441-5G
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₅NO₄
MW: 143,1000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062870
Numéro CAS: 10068-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=801de258b4cbc9c8519e102481ff4eaed4d5a33a&vid=801de258b4cbc9c8519e102481ff4eaed4d5a33a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité