Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2444-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAM2444-1G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00649381
Numéro CAS: 15366-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité