Miltefosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexadecyl 2-(Trimethylammonio)ethyl phosphate, Phosphoric acid hexadecyl 2-(trimethylammonio)ethyl ester, Fos-Choline™ 16, HePC, N-Hexadecylphosphocholine, Hexadecyl Phosphorylcholine
M2445-100MG M2445-1G
TCIAM2445-100MGEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2445-100MG TCIAM2445-1G
Miltefosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Miltefosine
Formule: C₂₁H₄₆NO₄P
MW: 407,57 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133396
Numéro CAS: 58066-85-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06198
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1e76f54322368defef9219ba82b941fd9f1b2a&vid=4c1e76f54322368defef9219ba82b941fd9f1b2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité