2-Bromonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2449-1G M2449-5G
TCIAM2449-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM2449-1G TCIAM2449-5G
2-Bromonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆BrNO₂
Numéro MDL: MFCD07367915
Numéro CAS: 52718-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c729eb6fe0e7d3452f43e8979f68ef08c6b17d7f&vid=c729eb6fe0e7d3452f43e8979f68ef08c6b17d7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité